Print…
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 1240 EUR
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Os rotadores multifuncionais PTR-35 e PTR-60 de velocidade variável, ângulo variável e 360° oferecem opções de mistura flexíveis numa unidade compacta. As aplicações incluem a mistura de microtubos, imunoprecipitação e outras aplicações de matriz de afinidade, prevenindo a coagulação sanguínea e diagnósticos de látex. O motor de passo produz rotação regulada e reproduzível em toda a gama de velocidades. Os rotadores fornecem tudo o que é necessário para misturar partículas de diferentes tamanhos.
  • Multifunções: rotação, recíproco e vibração
  • Todas as acções podem ser reguladas para o modo de operação contínua ou de operação temporizada, com temporizador integrado, de 1 min a 24 h, com reset automático
  • As fases individuais podem ser associadas, para uma maior flexibilidade
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 e 40 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora ou numa sala refrigerada
Oscilação grande de 360° para partículas grandes.
Oscilação grande e média recíprocas, ideais para partículas grandes e médias.
Oscilação curta com vibração para partículas pequenas
A combinação das diferentes fases numa sequência personalizada permite as seguintes combinações: rotação vertical de 360°; rotação recíproca de 360°; rotação recíproca de 360° e vibração; rotação recíproca de 360° e pausa; rotação recíproca; rotação recíproca e pausa; vibração e rotação recíproca. É possível configurar um programa individual para qualquer combinação diferente de componentes, para garantir condições de mistura óptimas.
Fornecimento: Fornecidos com plataforma standard para tubos até 15 mm de diâmetro. Estão disponíveis plataformas alternativas para tubos maiores ou para combinação de tubos.