Print…
Agitadores suspensos, Reax 2
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 1340 EUR
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Agitadores suspensos, Reax 2
Agitadores Agitadores suspensos
Agitador suspenso com agitação unidimensional, concebido para uma mistura homogénea, ideal para hematologia, diagnóstico médico, testes em materiais, e bioquímica. As unidades têm botões rotativos analógicos, para regulação da velocidade.
  • Concebidos para uso contínuo
  • O adaptador universal, fácil de substituir, permite usar diversos recipientes
  • Ideais para uso sob condições controladas, podendo ser usados entre 0 e 40 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
Certificações: De acordo com a norma DIN 38414, parte 4, determinação dos efluentes na água. Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21.
Fornecimento: fornecidos com base de borracha antiderrapante; encomende os acessórios em separado.