Print…
Agitadores basculantes de plataforma, Duomax 1030
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 1950 EUR
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Agitadores basculantes de plataforma, Duomax 1030
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Agitador com plataforma com movimento basculante, concebido para uma mistura homogénea, ideal para frascos, garrafas para meios e recipientes grandes. As unidades têm botões rotativos analógicos para regulação da frequência e tempo de balanço.
  • O sistema modular pode ser combinado com o Incubator 1000 e uma tampa plana ou alta
  • A função de temporizador com sinal audível permite temporizar processos até 120 minutos
  • Possibilidade de escolha de unidades com ângulo de inclinação fixo a 5° ou 10°, controlo electrónico da velocidade
  • Ideal para uso sob condições controladas, pode ser usado entre 0 e 50 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora, numa sala fria ou numa incubadora de CO₂
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 40
Fornecimento: Supplied with non-slip rubber mat, required accessories must be ordered separately. Accessories are category D, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.