Print…
VWR®, Agitadores basculantes
Fornecedor: VWR Collection
444-0142EA 1700 EUR
444-0142 444-0143 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, Agitadores basculantes
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Os agitadores basculantes com velocidade variável e inclinação ajustável proporcionam um controlo perfeito das condições de mistura. O movimento ondulatório delicado é o indicado para géis e membranas para blotting. Os agitadores mantêm a velocidade constante, independentemente das flutuações da carga ou da tensão. Agitadores duráveis, de diversos modelos com plataformas de aço inoxidável de um ou dois níveis.
  • Funcionamento contínuo ou temporizado de 1 a 120 min, com reset automático
  • O modelo com plataforma dupla aumenta a capacidade para amostras quando o espaço da bancada é limitado
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 e 65 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 54
Fornecimento: fornecidos com base de borracha antiderrapante.