Print…
Agitadores orbitais, KS 260
Fornecedor: IKA
2980200 2980300 2980202 2980203 2980302 2980303 2980201 9019203 9019202 9025602 9025603 4278400
444-2772EA 3051 EUR
444-2772 444-2773 444-2321 444-2322 444-2323 444-2324 IKAA2980201 444-0660 444-0659 IKAI9025602 IKAI9025603 444-1303
Agitadores orbitais, KS 260
Agitadores Agitadores orbitais
Agitadores planos compactos com regulação electrónica da velocidade e do temporizador. O modelo Control tem uma interface RS232 analógica, posicionamento integrado de ponto final para colheita automática de amostras, controlada e robotizada e todas as funções podem ser controladas e documentadas com o software labworldsoft®.
  • Operação contínua ou com temporizador: modelo Basic de 5 a 50 min, modelo Control de 0 a 599 min
  • O modelo Basic tem um display LED para regulação da velocidade e do tempo e o modelo Control tem um display digital para a velocidade, o tempo e o modo de funcionamento
  • Podem ser usados a temperaturas entre 5 e 50 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Acessórios: o agitador KS 260 basic/control pode acomodar um máximo de 56 frascos de 25 ml, 23 frascos de 50 ml, 23 frascos de 100 ml, 11 frascos de 250 ml ou 9 frascos de 500 ml.
Informações de encomenda: Fornecidos sem acessórios, sendo que os acessórios necessários deverão ser encomendados à parte.