Print…
Agitadores recíprocos, modelo SM 30 B e SM 30 B control, SM 30 C e SM 30 C control
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 3330 EUR
444-9323 444-9322
Agitadores recíprocos, modelo SM 30 B e SM 30 B control, SM 30 C e SM 30 C control
Agitadores Agitadores recíprocos
Agitadores recíprocos de bancada, adequados para operação contínua, podendo acomodar cargas até 30 kg. Os tabuleiros universais aceitam no máximo 11 pinças para frascos de 1000 ml ou 15 pinças para frascos de 500 ml. O sistema rack Combifix acomoda 6 frascos Erlenmeyer de 1000 ml ou 12 frascos Erlenmeyer de 500 ml. É possível acomodar diversos recipientes diferentes, escolhendo acessórios da gama de acessórios opcionais.
  • O modelo SM 30 B tem controlo analógico, o modelo SM 30 B control tem um display digital, que indica os valores definidos e reais e um controlo programável
  • Operação contínua ou operação por temporizador, de 0 a 120 min (SM 30 B) e de 1 min a 30 h (SM 30 B control)
  • Controlo de velocidade infinitamente variável
  • Podem ser usados a temperaturas entre 5 e 50 °C (85% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
  • Podem ser usados com a tampa de incubadora iluminada TH 30, de 5 °C acima da temperatura ambiente até 50 °C, com uma exactidão de ±1% do valor definido
Informações de encomenda: Opção: agitadores com curso de 46 mm (apenas no modelo SM 30 B e SM 30 B control).
O tabuleiro universal SM pode acomodar um máximo de 117 frascos de 10 ml, 64 de 25 ml, 63 de 50 ml, 49 de 100 ml, 23 de 250 ml, 15 de 500 ml, 11 de 1000 ml ou 6 de 2000 ml, ou 5 racks para tubos de ensaio. O tabuleiro tem capacidade para 10 ampolas de decantação de 100 ml, 6 de 250 ml, 4 de 500 ml, 4 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml.
Fornecimento: fornecidos com placa de agitação e tapete de borracha, mas sem tabuleiro universal nem sistema de racks, tendo os acessórios de ser pedidos à parte.