Print…
Agitador recíproco, HS 501 digital
Fornecedor: IKA
2527000 2527003 2527032 25002982 25004433 25004443
444-2701EA 0 EUR
444-2701 444-0508 444-0509 442-1184 442-1190 442-1193
Agitador recíproco, HS 501 digital
Agitadores Agitadores recíprocos
Agitador de perfil baixo para laboratórios, com display digital e plataforma grande. Operação contínua garantida, mesmo com cargas extremamente elevadas. Adequado para recipientes que têm de ficar deitados como, por exemplo, ampolas de decantação e ainda para aplicações como, por exemplo, extracções. É possível acomodar diversos recipientes diferentes, escolhendo acessórios da gama de acessórios de fixação opcionais.
  • Controlo da velocidade infinitamente variável
  • Operação contínua ou de operação por temporizador, de 0 a 56 min
  • Controlo electrónico da velocidade
  • Podem ser usados a temperaturas entre 5 e 50 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Acessórios: agitador HS 501 digital tem capacidade para um máximo de 50 frascos de 25 ml, 48 de 50 ml, 25 de 100 ml, 16 de 250 ou 12 de 500 ml.
Informações de encomenda: fornecidos sem acessórios, que deverão ser encomendados à parte.