Print…
Agitadores recíprocos, HS 260
Fornecedor: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 3051 EUR
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Agitadores recíprocos, HS 260
Agitadores Agitadores recíprocos
Agitadores planos compactos com regulação electrónica da velocidade e do temporizador. O modelo Control tem uma interface RS232/analógica, posicionamento integrado para colheita automática de amostras, controlada e robotizada e todas as funções podem ser controladas e documentadas com o software labworldsoft®.
  • Operação contínua ou com temporizador: modelo Basic de 5 a 50 min, modelo Control de 0 a 599 min
  • O modelo Basic tem um display LED para regulação da velocidade e do tempo e o modelo Control tem um display digital para a velocidade, o tempo e o modo de funcionamento
  • Podem ser usados a temperaturas entre 5 e 50 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Acessórios: o agitador HS 260 basic/control pode acomodar um máximo de 56 frascos de 25 ml, 23 frascos de 50, 23 frascos de 100 ml, 11 frascos de 250 ml ou 9 frascos de 500 ml.
Informações de encomenda: fornecidos sem acessórios, que deverão ser encomendados à parte.