Print…
Agitadores suspensos série Reax 20
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20008-00 541-20012-00 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1308EA 4170 EUR
445-1308 445-1312 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Agitadores suspensos série Reax 20
Agitadores Agitadores suspensos
Agitador suspenso com agitação unidimensional, concebido para uma mistura homogénea, ideal para hematologia, diagnóstico médico, testes em materiais, e bioquímica. As unidades têm um controlo analógico para regular a velocidade.
  • A série inclui modelos diferentes com capacidade para 4, 8 ou 12 garrafas
  • Concebidos para uso contínuo
  • Fixação rápida e fácil de garrafas
  • Os recipientes até 270 mm de altura e com um diâmetro máximo de 136 mm, podem ser fixados utilizando a placa tensora opcional
  • Ideais para uso sob condições controladas, podendo ser usados entre 0 e 40 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
* Speed ranges of 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 are also available on request.
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 38414 parte 4 - Determinação de efluentes na água. Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21.
Fornecimento: Fornecidos com fixadores para garrafas de dois litros, estão disponíveis fixadores para garrafas de 0,5 e um litro. Encomende os acessórios necessários em separado.
Atenção: * Gamas de velocidade de 0,5 a 8 min-1 e 2 a 32 min-1 também disponíveis a pedido.