Print…
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
0052030 0052119 0052115
444-9114EA 239 EUR
444-9114 444-9121 444-9122
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Agitadores Agitadores orbitais
O minitabuleiro universal pode acomodar um máximo de 23 frascos de 10 ml, 15 de 25 ml, 15 de 50 ml, 15 de 100 ml, 6 de 250 ml, 4 de 500 ml, 3 de 1000 ml ou 1 de 2000 ml ou um rack para tubos de ensaio.
O tabuleiro universal KM pode acomodar um máximo de 58 frascos de 10 ml, 29 de 25 ml, 27 de 50 ml, 24 de 100 ml, 12 de 250 ml, 8 de 500 ml, 5 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml ou 3 racks para tubos de ensaio. O tabuleiro tem capacidade para 4 ampolas de decantação de 100 ml e 3 de 250 ml.