Print…
Miniagitadores orbitais: KM 2 e KM 2 Akku
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
6135000 6113000
444-9111EA 2150 EUR
444-9111 444-9109
Miniagitadores orbitais: KM 2 e KM 2 Akku
Agitadores Agitadores orbitais
Agitadores orbitais duráveis, com controle digital, disponíveis como versões padrão ou a bateria. A bateria do modelo Akku oferece autonomia de pelo menos 40 horas. Diferentes embarcações podem ser acomodadas escolhendo entre a gama de acessórios opcionais disponíveis.
  • Shakers have continuous or timer operation from 0 to 99 hours 59 min
  • The integrated control unit with LED display facilitates easy setting of the required shaking speed and runtime
  • Shakers can be used at 4 to 45 °C and 95% relative humidity (non-condensing), in an incubator or cold room
  • Low maintenance direct drive gives shakers a soft start and protects cells
  • Heat emission of only 4 watts does not influence ambient temperatures, guaranteeing optimum development of cell cultures
  • Akku model has a lead acetate battery (12 V/7 Ah, 4 W), which provides a minimum 40 hours use with maximum load
O tabuleiro universal KM pode acomodar um máximo de 58 balões de 10 ml, 29 de 25 ml, 27 de 50 ml, 24 de 100 ml, 12 de 250 ml, 8 de 500 ml, 5 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml, ou 3 racks para tubos de ensaio. O tabuleiro KM Mini tem capacidade para de 23 balões de 10 ml, 15 de 25 ml, 15 de 50 ml, 15 de 100 ml, 6 de 250 ml, 4 de 500 ml, 3 de 1000 ml ou 1 de 2000 ml.
Informações de encomenda: fornecidos com plataforma básica e tapete de borracha e com carregador/fonte de alimentação (apenas KM 2 Akku), tendo os tabuleiros universais de ser pedidos à parte.