Print…
Agitadores orbitais, KS 15 A e KS 15 A control
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
6171000 6170000
444-9213EA 2030 EUR
444-9213 444-9212
Agitadores orbitais, KS 15 A e KS 15 A control
Agitadores Agitadores orbitais
Os agitadores orbitais são adequados para operação contínua. O tabuleiro universal aceita 5 pinças para frascos de 1000 ml ou 9 pinças para frascos de 500 ml. O sistema de racks Combifix acomoda 4 frascos Erlenmeyer de 1000 ml ou 6 frascos Erlenmeyer de 500 ml. É possível acomodar diversos recipientes diferentes, escolhendo acessórios da gama de acessórios opcionais.
  • O modelo KS 15 A tem controlo analógico, o modelo KS 15 A control tem um display digital e um novo controlo programável com funcionalidade ampliada
  • Operação contínua ou operação por temporizador, de 0 a 120 min (KS 15 A) e operação contínua ou programável (KS 15 A control)
  • Controlo da velocidade infinitamente variável
  • Podem ser usadas a temperaturas entre 5 e 50 °C (85% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala fria
  • Podem ser usados com a tampa de incubadora TH 15 (444-9391), de 5 °C acima da temperatura ambiente até 50 °C, com uma exactidão de ±1% do valor definido
O tabuleiro universal KS pode acomodar um máximo de 68 frascos de 10 ml, 34 de 25 ml, 27 de 50 ml, 24 de 100 ml, 15 de 250 ml, 9 de 500 ml, 5 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml, ou 4 racks para tubos de ensaio. O tabuleiro pode acomodar 4 ampolas de decantação de 100 ml, 3 de 250 ml, 2 de 500 ml, 1 de 1000 ml ou 1 de 2000 ml.
Informações de encomenda: Fornecido sem bandeja universal ou sistema de rack, os acessórios devem ser encomendados separadamente. Consulte as entradas de incubadoras agitadoras para a capa da incubadora TH 15 ou visite o site para obter mais informações.
Atenção: ** Accessory tube racks and flask clamps must be ordered separately. Please contact Avantor for details.