Print…
Agitadores orbitais, SM 30 A e SM 30 A control, SM 30 C e SM 30 C control
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
6101000 6104000 6105000 6100000
444-9115EA 3260 EUR
444-9115 444-9331 444-9332 444-9112
Agitadores orbitais, SM 30 A e SM 30 A control, SM 30 C e SM 30 C control
Agitadores Agitadores orbitais
Agitadores orbitais de bancada adequados para operação contínua, podendo acomodar cargas de até 30 kg. Os modelos 'A' têm apenas movimento orbital, e os modelos 'C', mais versáteis, permitem mudar o movimento, de orbital para recíproco, sem usar ferramentas. O tabuleiro universal aceita um máximo de 11 pinças para frascos de 1000 ml ou 15 pinças para frascos de 500 ml. O sistema de racks Combifix acomoda 6 frascos Erlenmeyer de 1000 ml ou 12 frascos Erlenmeyer de 500 ml. É possível acomodar diversos recipientes diferentes, escolhendo acessórios da gama de acessórios opcionais.
  • O movimento dos modelos C pode ser alterado de orbital para recíproco
  • O modelo SM 30 tem controlo analógico, o modelo SM 30 control tem um display digital e um novo controlo programável com funcionalidade ampliada
  • Operação contínua ou programável
  • Controlo de velocidade infinitamente variável e possibilidade de utilização entre 5 e 50 °C (85% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala fria
  • Podem ser usados com a tampa de incubadora iluminada TH 30 de 5 °C acima da temperatura ambiente até 50 °C, com uma exactidão de ±1% do valor definido
Fornecimento: Fornecidos com placa de agitação e tapete de borracha, mas sem tabuleiro universal nem sistema de racks, os acessórios deverão ser encomendados à parte.
Atenção: O tabuleiro universal SM pode acomodar um máximo de 117 balões de 10 ml, 64 de 25 ml, 63 de 50 ml, 49 de 100 ml, 23 de 250 ml, 15 de 500 ml, 11 de 1000 ml ou 6 de 2000 ml, ou 5 racks para tubos de ensaio. O tabuleiro tem capacidade para 10 ampolas de decantação de 100 ml, 6 de 250 ml, 4 de 500 ml, 4 de 1000 ml ou 2 de 2000 ml .