Print…
Agitadores orbitais, VXR basic Vibrax®
Fornecedor: IKA
2819000 2819002 2819003
444-0022EA 1937 EUR
444-0022 444-0058 444-0511
Agitadores orbitais, VXR basic Vibrax®
Agitadores Agitadores orbitais
Agitador pequeno, controlado optoelectronicamente, com uma ampla gama de velocidades. Movimento de agitação circular e a baixas velocidades, assegurados.
  • Adequado para operação contínua
  • Gama de acessórios intermutáveis
  • Podem ser usados a temperaturas entre 5 e 40 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Informações de encomenda: fornecidos sem acessórios, que deverão ser encomendados à parte.