Print…
Agitadores orbitais, Rotamax 120 e Unimax
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 1970 EUR
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Agitadores orbitais, Rotamax 120 e Unimax
Agitadores Agitadores orbitais
Agitadores orbitais com controlo analógico da frequência de vibração. A acção de agitação bidimensional produzida é ideal para o cultivo de microorganismos e para as culturas de células ou tecidos. O movimento é continuamente ajustável.
  • Operação contínua ou temporizada; função de temporizador com sinal sonoro para funcionamento sem vigilância: Unimax 1010 até 999 min de tempo de processo, Rotamax 120 e Unimax 2010 até 120 min.
  • Os modelos Unimax têm display digital: da velocidade (Unimax 2010), da velocidade e do tempo (Unimax 1010)
  • Sistema modular: o modelo Unimax 1010 pode ser combinado com o Incubator 1000, com tampa de incubadora plana ou alta
  • Podem ser usados a temperaturas entre 0 e 50 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerad
IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Certificações: Classe de protecção IP em conformidade com a norma DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Acessórios: Os acessórios para os agitadores Rotamax pertencem à categoria B, os para o agitador Unimax 1010 pertencem à categoria D e os para o agitador Unimax 2010 pertencem à categoria E. Unimax 1010, conjunto completo inclui: Agitador de plataforma orbital Unimax 1010, módulo de aquecimento, Incubator 1000 e tampa alta para incubadora.
Fornecimento: fornecidos com base de borracha antiderrapante; os acessórios têm de ser pedidos à parte.