Print…
Agitadores de microplacas, Variomag Monoshake e Teleshake
Fornecedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 1360 EUR
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Agitadores de microplacas, Variomag Monoshake e Teleshake
Agitadores Agitadores de microplacas
Agitadores de microplacas ultraplanos, com motor VARIOMAG, especialmente adequados para uma integração fácil em sistemas robotizados. O modelo Monoshake é um agitador de controlo directo, com ajuste manual da velocidade através de um botão. O modelo Teleshake é idêntico ao Monoshake, incluindo contudo uma interface RS232, pelo que a unidade pode ser controlada remotamente através da unidade de controlo e do software. Através de uma única interface RS232, é possível controlar até 14 unidades de forma directa e independente. Quando se desliga a unidade, a placa do agitador regressa automaticamente à posição zero.
  • Possibilidade de escolha entre controlo directo ou remoto, através da unidade de controlo e do software
  • Possibilidade de alterar rapidamente o sentido e o tipo de movimento através do software
  • Interface RS232 (excepto modelo Monoshake)
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 32
Informações de encomenda: modelo Monoshake fornecidos com fonte de alimentação, modelo Teleshake fornecido com fonte de alimentação e cabo de interface RS232.