Print…
Agitadores de microplacas, MTS 2/4 digital
Fornecedor: IKA
3208000 3208002 3208003
444-0024EA 2064 EUR
444-0024 444-2749 444-0682
Agitadores de microplacas, MTS 2/4 digital
Agitadores Agitadores de microplacas
Os agitadores de microplacas com controlo electrónico mantêm a velocidade definida constante, mediante uma comparação entre a velocidade estabelecida e a real. Fornecidos com fixador, mas sem microplaca.
  • Com capacidade para 2 ou 4 microplacas
  • O temporizador digital com alarme permite definir processos com tempos até 99 minutos ou em modo contínuo
  • Controlo electrónico da velocidade
  • Ideais para uso sob condições controladas, podem ser usados entre 5 e 40 °C, numa incubadora ou numa incubadora de CO₂
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21