Print…
Amostrador, StickProof
Fornecedor: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 479 EUR
312-1176 300-0117
Amostrador, StickProof
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Amostrador de aço inoxidável para pós. A entrada cônica permite a coleta de diferentes tamanhos de amostra, até aproximadamente 50 ml. Construído sem arestas, ranhuras ou fendas para facilitar a limpeza. A amostra é coletada diretamente no saco de amostragem que é mantido no lugar com o grampo incluído. Diâmetro do furo StickProof 25 mm; comprimento da câmara 120 mm. Sacos de amostragem: 170×120 mm para 400 ml.
  • A ponta particularmente estreita pode ser facilmente introduzida a uma grande profundidade
  • Superfície electropolida
  • Tamanho variável das amostras, até 50 ml
  • Aço inoxidável V4A (1.4404)/AISI 316 L
Fornecimento: inclui pinça e 100 sacos de PE para amostras.