Print…
Amostradores de zonas
Fornecedor: BURKLE
5317-1150 5317-1058 5317-1085 5316-0055 5316-0085 5319-1085 5319-1150 5316-1055 5316-1085 5317-2055 5317-2150 5317-2085 5319-1250 5316-1150 5316-3150 5316-0150 5316-3055 5316-2055 5316-3085 5316-2085 5316-2150 5319-2085 5319-2150 5319-2250
312-1113EA 441 EUR
312-1113 312-1111 312-1112 312-1101 312-1102 312-1121 312-1122 312-1131 312-1132 312-1183 312-1184 312-1185 312-0084 312-0078 312-0082 312-0077 312-0080 312-0079 312-0081 300-0049 300-0050 300-0051 300-0052 300-0053
Amostradores de zonas
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Para a colheita de amostras de produtos a granel, as amostras de corte transversal podem ser colhidas a diferentes profundidades. Adequado para uso com uma gama de substratos que abarca desde pós finos a grãos grosseiros. O amostrador Multi dispõe de três ou cinco câmaras separadas para recolher amostras a várias profundidades de uma só vez. O amostrador Uno dispõe de uma câmara para recolher a amostra a uma profundidade específica. O amostrador multi-camada não dispõe de câmaras, mas possui três ou cinco entradas, o que permite a colheita de uma amostra a várias profundidades. O amostrador Jumbo não dispõe de câmaras, mas possui três, cinco ou sete entradas; com um tubo com 50 mm de diâmetro, é ideal para grãos maiores e em mais quantidade.
  • Ponta amovível, fácil de limpar
  • Codificação por cores (amostrador Multi e amostrador Uno)
  • Materiais ultrapuros: aço inoxidável V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE ou alumínio
  • Três comprimentos de 55 cm a 150 cm, Jumbo até 250 cm
  • Os amostradores possuem a folga mais pequena possível entre o tubo interior e exterior