Print…
VWR®, Dispositivos de amostragem
Fornecedor: VWR Collection
331-3413EA 326 EUR
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Dispositivos de amostragem
Amostradores Colectores de amostra
Todos os dispositivos de amostragem são fabricados em polipropileno azul e são compostos por um frasco e uma pega de encaixar.
  • Recipientes concebidos para colheita e transporte de amostras para testar no mesmo recipiente, eliminando os riscos de contaminação cruzada
  • Esterilizados e embalados individualmente em sacos vedados com fecho de correr para garantir a integridade da amostra
Informações de encomenda: Available with either hinged plug or screw cap.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904