Print…
VWR®, Dispositivos de amostragem
Fornecedor: VWR Collection
331-0005EA 103 EUR
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Dispositivos de amostragem
Amostradores Colectores de amostra
Esses mergulhadores de amostra apresentam um recipiente básico com um eixo de aço encapsulado em PTFE aparafusado.
  • Excelente resistência química, resistência térmica
  • A unidade básica consiste num recipiente com uma única haste de 600 mm
  • Uma segunda haste (331-0005) pode ser aparafusada à pega, como extensão
Indicados para uso a altas e baixas temperaturas (–200 a +280 °C).