Print…
Sistema para teste de combustível de aviação, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Fornecedor: Merck
HY-LiTE®
1.30890.0022EA 0 EUR
1.30890.0022 1.30196.0021
Sistema para teste de combustível de aviação, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Sistemas de monitorização Sistemas de monitorização de higiene
Para combustível de aviação usado no transporte aéreo civil. O combustível de aviação contém pequenas quantidades de água, por isso é igualmente vulnerável a ataques microbiológicos. Esta biomassa pode crescer e obstruir os filtros ou corroer os reservatórios. Este novo teste constitui uma alternativa para todos os que monitorizam, ou comercializam combustível de aviação. Anteriormente, os resultados do teste só estavam disponíveis após três dias. Com o novo teste HY-LiTE, os resultados são fornecidos em apenas 10 minutos. Este teste é recomendado pela diretiva da IATA (International Air Transport Association).
  • Teste simples, efectuado directamente no local, documentação no dispositivo
  • Adopção do mesmo método para amostras com ou sem água
  • Mostra a actividade biológica directamente na amostra, independentemente de bactérias ou outras películas biológicas
  • Resultados quantitativos e interpretação simples
  • Volume de teste flexível (recomenda-se 1 l)
Fornecimento: 20 canetas, 20 pipetas compridas e 20 pipetas curtas