Print…
Carretéis de operação manual
Fornecedor: BURKLE
5309-0010 5309-0020 5309-0030
300-1023EA 110 EUR
300-1023 300-0015 300-0056
Carretéis de operação manual
Hand Reels
Os carretéis de tambor de operação manual são usados para descer os frascos de mergulho e os cilindros de imersão em segurança até à profundidade pretendida nas vigias de inspeção, poços e tanques e para puxá-los novamente para cima. Os carretéis de tambor de operação manual podem ser equipados com vários cabos ou correntes. Caso se pretenda recolher líquidos inflamáveis ou altamente inflamáveis, será necessário usar carretéis de tambor eletrocondutores de operação manual em conjunto com um cabo de ligação à terra. Os frascos de mergulho têm de ser feitos de materiais que não produzam faíscas.
  • Elevada capacidade de enrolamento até 150 m para cabos com 2 mm de diâmetro
  • Largura do carretel: interior de 44 mm, exterior de 55 mm; diâmetro do carretel: interior de 100 mm, exterior de 180 mm
Informações de encomenda: Encomende o cabo de descida em separado.