Print…
Amostrador para líquidos, LiquiSampler
Fornecedor: Bürkle
LiquiSampler
331-2152EA 276 EUR
331-2152 331-2153 331-0037 331-0036 331-2150 331-2151
Amostrador para líquidos, LiquiSampler
Amostradores Amostradores de fluidos
Feito de PTFE/FEP ou PP ultra-puro e quimicamente inerte para amostragem livre de contaminação. Cabe a todas as cubas e barris com aberturas de pelo menos 32 mm de diâmetro.
Suitable for point sampling, cross-sectional sampling, bottom sampling from open and closed barrels, vats, tanks, silos and open waters (ponds, streams, lakes, rivers).
Certificações: DIN 53 242.