Print…
Amostrador para substâncias viscosas, Mini ViscoSampler
Fornecedor: BURKLE
5341-1060 5341-1100 5341-1150
300-1032EA 343 EUR
300-1032 300-1027 300-1028
Amostrador para substâncias viscosas, Mini ViscoSampler
Amostradores Amostradores de fluidos
Amostradores de sucção para meios viscosos, como pasta, lodo, creme ou óleo.
  • Fácil de limpar
  • Esterilizável
  • Aço inoxidável V4A (1.4404)/AISI 316L
Designed for the pharmaceutical and cosmetics industries.
Fornecimento: Supplied with a 2 mm suction nozzle, which can be replaced with drills that have a wider aperture for sampling substances with higher viscosity.