Print…
Aparelho de garrafas rotativas para produção de células, modular, com accionamento de todas as posições, Wheaton®
Fornecedor: DWK Life Sciences
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 13870 EUR
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Aparelho de garrafas rotativas para produção de células, modular, com accionamento de todas as posições, Wheaton®
Aparelhos de frascos rotativos
Este aparelho de cultura de rolo de produção de células padrão permite flexibilidade para aumento da escala e produção de culturas de células de monocamada em garrafas de rolo padrão. O sistema consiste numa unidade de acionamento de base e plataforma de rolos de cinco posições à qual podem ser adicionadas plataformas de rolos adicionais. Um potente motor DC, com controlo de velocidade de arranque suave, aciona as garrafas através de uma série de correias antiderrapantes duráveis. O acionamento de todas as posições consiste num sistema de acionamento de tração positiva para garrafas plásticas leves, no qual cada rolo é acionado individualmente.
  • Aceita garrafas de 108 a 121 mm de diâmetro e até 550 mm de comprimento
  • Rotação suave controlada digitalmente em rampa, com precisão de 0,1 rpm
  • Motor de precisão sem escova sem manutenção
  • LCD brilhante para utilização fácil
  • Várias configurações disponíveis de lote e capacidade para flexibilidade de processo
Potência: 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Velocidade de rotação das garrafas: 0,25 a 5,3 rpm
rpm (110 mm bottle)
Atenção: Não deve ser utilizado com temperaturas superiores a 40 °C.
Fornecimento: Fornecido sem recipientes (disponíveis em separado).