Print…
Sistema rotativo de cultura para pequenos frascos, modelo de bancada, Wheaton®
Fornecedor: DWK Life Sciences
W348924-C WCI000048
734-1167EA 2230 EUR
734-1167 WHEAWCI000048
Sistema rotativo de cultura para pequenos frascos, modelo de bancada, Wheaton®
Aparelhos de frascos rotativos
Este equipamento rotativo de cultura de tipo convencional foi concebido para rodar recipientes de 108 a 121 mm de diâmetro e até 290 mm de comprimento.
  • Compact unit well suited for research work
  • Two outside rollers can be moved inward to accommodate bottles as small as 75 mm in diameter
  • Each deck can accommodate two vessels (vessels not supplied)
Power: 230 V, 50/60 Hz, 35 W.
Bottle speed: 0,1 to 3,8 min⁻¹ (based on 110 mm bottle).
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Warning: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding+40 °C.