Print…
Frigoríficos para laboratório Mediline, LKPv
Fornecedor: Liebherr
LKPV6520 LKPV8420
472-2393EA 7893.1 EUR
472-2393 472-0119
Frigoríficos para laboratório Mediline, LKPv
Frigoríficos
Estes são os modelos MediLine para serviços pesados com resfriamento a ar forçado. O controlador possui alarmes de porta e temperatura que podem ser personalizados para se adequar ao usuário final. O controlador pode ser bloqueado.
  • Bateria de reserva para registo de dados durante 7 e 5 dias e bateria de reserva de 72 horas para o controlador em caso de falha de energia, opções de interface incluindo infravermelhos e RS485 para registo externo de dados
  • Ventilação por ar forçado
  • Display digital multifunções e controlador electrónico de temperatura
  • Pega ergonómica e portas de fecho automático
  • Equipado com rodízios, dois deles com travões, e prateleiras em grelha de arame revestidas a plástico
Está disponível uma sonda térmica opcional que permite que o controlador exiba as temperaturas do ar e do produto. Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.
Gama de temperaturas de −2 a +16 °C (±3); isolamento de 83 mm (temperatura ambiente máx.: 43 °C).