Print…
Frigoríficos ventilados universais, GKv, GKPv
Fornecedor: Liebherr
GKV6110 GKV7110
472-2386EA 0 EUR
472-2386 472-2385
Frigoríficos ventilados universais, GKv, GKPv
Frigoríficos
These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or 1 to 15 °C.
  • Regulação eletrônica de temperatura, com display digital
  • Alarme para temperatura e abertura da porta
  • Descongelação automática com evaporação de condensados
  • Interior com cantos arredondados para facilitar a limpeza
  • A porta é travável e reversível, com fechamento automático a 45°, mas estável a 90°
Interior em ABS, exterior em aço revestido de epóxi branco ou aço inoxidável, isolamento de alta densidade de 50 mm (permite o controle de temperatura mesmo a +43 °C).
Fornecimento: este armário frigorífico é fornecido com 4 pés ajustáveis (150 to 180 mm).