Print…
Frigoríficos profissionais
Fornecedor: Liebherr
UKS1801 UKS2602 FKV4310 FKV502 FKUV1610 FKUV1660 FKV503 FKV1800 FKUV1613 FKUV1663
472-2250EA 0 EUR
472-2250 472-2240 472-0008 471-0230 471-0471 LIEBFKUV1660 471-1036 471-1064 471-1062 471-1180
Frigoríficos profissionais
Frigoríficos
Frigoríficos comerciais com refrigeração por ar forçado; a ventilação pára quando a porta é aberta.
  • Automatic defrosting
  • Lockable door
  • LED interior lighting (glass models only)
  • Interchangeable hinge
  • One year warranty
Gama de temperaturas: 1 a 15 °C (FKv 503: 1 a 12 °C).