Print…
Refatómetros portáteis
Fornecedor: Mettler - Toledo
51324650 51324660
635-0445EA 2940 EUR
635-0445 635-0446
Refatómetros portáteis
Refractómetros Refractómetros portáteis
Estes refractómetros, que usam o método de reflexão total, são instrumentos portáteis para medições no laboratório e em ambientes de produção. Graças ao display LCD retroiluminado e à estrutura simples do menu intuitivo, o utilizador pode alterar a configuração facilmente, em alguns segundos. A amostra pode ser colocada na célula de medição ou, então, o sensor pode ser mergulhado directamente no fluido.
  • Compensação automática da temperatura
  • A utilizar como instrumento portátil ou de bancada
  • Dois modos de utilização: imersão do sensor no líquido ou adição da amostra à célula
  • Armazena até 1100 resultados e transferência fácil com interface IV
  • Graças ao prisma em safira, o Refracto GS caracteriza-se por uma gama de medição e uma rapidez de resposta maiores
Os resultados podem ser apresentados numa pluralidade de unidades standard e unidades aplicáveis a medições de líquidos anticongelantes e de vinho, bem como em aplicações personalizadas.
Fornecimento: fornecidos com estojo de transporte, software HelloCD™, 2 pilhas AAA, panos de limpeza, 2 pipetas de LDPE, 2 tubos de PE e instruções de funcionamento.