Print…
Refractómetros portáteis digitais, série PAL
Fornecedor: Atago
3810 3820 4403 4422 4488 4491 3830 3840 3850 3852 3810A
635-0153EA 350 EUR
635-0153 635-0154 635-0155 635-0156 635-0158 635-0160 635-0214 635-0363 635-0726 635-0812 ATAG3810A
Refractómetros portáteis digitais, série PAL
Refractómetros Refractómetros portáteis
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
  • Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
  • Simple single-handed operation
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
Há mais de 80 escalas especiais para a série PAL, disponíveis mediante pedido para vários produtos: dextrano, frutose, glicose, lactose, maltose, mel, leite de soja, água do mar, ácido cítrico.
Fornecimento: Supplied in storage case with pipette.