Print…
Cabeças de bombas monocanal
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-45110-00 523-43020-00
224-1362EA 1150 EUR
224-1362 HEID523-43020-00
Cabeças de bombas monocanal
Bombas Cabeças de bomba Cabeças de bomba peristáltica
Cabeças de bombas peristálticas SP standard de 1,6 mm, e SP standard de 2,5 mm: Para tarefas de bombeamento simples. Caixa de alumínio fundido sob pressão. Rolos feitos de aço inoxidável e suportes de rolos de poliamida. Rotor equipado com 2 rolos convexos, que não danificam as culturas de células. Para tubos com paredes de 1,6 ou 2,5 mm de espessura. Taxa de fluxo de 0,5 a 3644 ml/min (consoante o accionamento e os tubos usados).
Cabeça de bomba peristáltica SP vario: Para tubos com diferentes espessuras de parede
Caixa de alumínio fundido sob pressão
Rolos feitos de aço inoxidável, e suportes de rolos de alumínio revestido
Rotor equipado com 2 rolos convexos, que não danificam as culturas de células
Tubos com paredes de 1,6 e 2,5 mm de espessura, rotor com folga ajustável entre rolos, para se adaptar à espessura da parede dos tubos
Taxa de fluxo de 0,5 a 3644 ml/min (consoante o accionamento e os tubos usados)