Print…
Cabeças de bomba multicanal
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 1620 EUR
224-1445 224-1446 224-1447
Cabeças de bomba multicanal
Bombas Cabeças de bomba Cabeças de bomba peristáltica
Multi-channel pump heads, models C4, C8, and C12. Can be used in combination with peristaltic pump drives PD 5001, PD 5101, and PD 5201 with the multi-channel adapter. Up to 12 pump channels can be operated simultaneously. Separate metering to different containers in a single operation.
  • Substituição rápida e fácil dos tubos
  • Também podem ser operadas com a cabeça da bomba parcialmente carregada
  • Possibilidade de selecção individual das taxas de fluxo para cada canal, escolhendo as dimensões dos tubos
  • Pulsação reduzida com 4 ou 8 rolos
  • As cassetes podem ser