Print…
Cabeças de bombas peristálticas monocanal
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 603 EUR
224-1356 224-1357
Cabeças de bombas peristálticas monocanal
Bombas Cabeças de bomba Cabeças de bomba peristáltica
Modelos SP quick 1,6 e 2,5 mm.
Para bombeamento de baixa pulsação e substituição rápida dos tubos.
Modelo SP quick, de 1,6 mm:
Taxa de fluxo de 0,3 a 3300 ml/min (consoante o accionamento e os tubos usados)
Para tubos com paredes de 1,6 mm de espessura
5 rolos para garantir uma baixa pulsação, sendo os rolos e os respectivos suportes feitos de aço inoxidável
Para ligar duas cabeças de bomba, os modelos SP quick e SP quick d devem ser usados em conjunto
Substituição rápida e fácil dos tubos
Modelo SP quick, de 2,5 mm:
Taxa de fluxo de 0,3 a 3300 mL/min (consoante o accionamento e os tubos usados)
Para tubos com paredes de 2,5 mm de espessura
5 rolos para garantir uma baixa pulsação, sendo os rolos e os respectivos suportes feitos de aço inoxidável
Para ligar duas cabeças de bomba, os modelos SP quick e SP quick d devem ser usados em conjunto
Substituição rápida e fácil dos tubos