Print…
Motores de bomba peristáltica
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 4200 EUR
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Motores de bomba peristáltica
Bombas Acionamentos de bombas Acionamentos de bombas peristálticas
Models PD 5201 and PD 5206 for advanced requirements. Peristaltic pumps are ideal for transporting and metering aggressive, abrasive, or corrosive solutions, and also for sterile media under low pressure. The medium to be transported only comes into contact with the tubing, so there is no contamination. Suitable for transporting highly viscous media up to 10000 mPas. The pumps are self-priming without seals or valves. Can be used in the food industry for filtering and separating, for water treatment, in biotechnology and routine laboratory applications. Media can be transported under pressure and under vacuum. Maintenance-free motors ensure long service life. Quantities displaced by the pump heads are stored in the program depending on the individual tubes used, and are shown in the digital display. Software may be ordered separately as an accessory. The pump drive is microprocessor-controlled. Equipped with RS232 digital interface; speed, metered quantity, flow rate, pause, and tube dimension can be controlled. Digital display of speed (min⁻¹) and flow rate (ml/min). Digital display of displacement volume (ml) in the case of volume metering. Intermittent metering is available with adjustable pause times. A metered volume can also be specified in addition to the flow rate display. Extremely simple calibration of displacement volume (ml) and flow rate (ml/min).
  • Interface analógica e digital RS232C para velocidade, sentido de rotação, e arranque/paragem
  • Controlo electrónico da velocidade, com elevado nível de precisão de controlo (±0,5%)
  • Sentido de rotação reversível (esquerda/direita)
  • O botão de velocidade máxima acelera o enchimento e o esvaziamento do tubo
Modelo PD 5201
Taxa de fluxo de 0,3 a 729 ml/min com cabeças de bomba monocanal, e de 0,005 a 336 ml/min com cabeças de bomba multicanal
Gama de velocidades de 5 a 120 rpm
Regulação digital da velocidade e controlador digital da velocidade com feedback
Pode ser equipado com 2 cabeças de bomba; SP quick e SP quick d em associação
Motor de bomba multicanal, incluindo adaptador multicanal. Pode ser equipado com cabeças de bomba multicanal C 4, C 8 e C 12 (encomende as cabeças de bomba em separado)
Se usar cabeças de bomba multicanal, o volume e a dosagem intermitente são indicados em µl no display do dispositivo (aplicável a tubos de 0,2 a 0,9 mm)
Modelo PD 5206:
Fluxo de 1,6 a 3644 ml/min
Gama de velocidades de 24 a 600 rpm
Regulação digital da velocidade e controlador digital da velocidade com feedback
O motor de bomba não é adequado para cabeças de bomba multicanal ou para a cabeça de bomba SP quick d