Print…
Motores de bomba
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51013-00 523-51010-00 523-51060-00 523-51013-02 523-51010-02 523-51060-02 523-51060-03 523-51010-03 523-51013-03
224-0755EA 3440 EUR
224-0755 224-1352 224-1353 224-1427 224-1424 224-1429 HEID523-51060-03 HEID523-51010-03 HEID523-51013-03
Motores de bomba
Bombas Acionamentos de bombas Acionamentos de bombas peristálticas
Modelos PD 5101 e PD 5106 Para situações exigentes. As bombas peristálticas são ideais para transporte e dosagem de soluções agressivas, abrasivas ou corrosivas, bem como para meios estéreis sob baixa pressão. O meio a transportar só entra em contacto com os tubos, pelo que não há possibilidade de contaminação. Adequadas para transporte de meios de elevada viscosidade, até 10,000 mPas. As bombas são autoferrantes, sem vedantes nem válvulas. Podem ser usadas na indústria alimentar para filtração e separação, no tratamento de água, em biotecnologia, e em aplicações laboratoriais de rotina. Possibilidade de bombeamento sob pressão e sob vácuo. Os motores isentos de manutenção garantem uma longa vida útil.
  • Controlo analógico para a velocidade, sentido de rotação, e arranque/paragem
  • Controlo electrónico da velocidade
  • Precisão de controlo: ±0,5%
  • O motor de bomba tem uma interface analógica para 0 a 10 V ou 4 a 20 mA
  • Sentido de rotação reversível (esquerda/direita)
  • O botão de velocidade máxima acelera o enchimento e o esvaziamento do tubo
  • As caixas são empilháveis (no máximo, 3 motores de bomba)
  • Classe de protecção IP 55 (protecção contra salpicos de água, em conformidade com a norma DIN 40050)
Modelo PD 5101:
Taxa de fluxo de 0,3 a 729 ml/min com cabeças de bomba monocanal, e de 0,005 a 336 ml/min com cabeças de bomba multicanal
Gama de velocidades de 5 a 120 min⁻¹
Controlo da velocidade: controlador digital com feedback
Regulação da velocidade: escala
Pode ser equipado com 2 cabeças de bomba; SP quick e SP quick d em associação
Motor de bomba multicanal, incluindo adaptador multicanal. Pode ser equipado com cabeças de bomba multicanal C4, C8 e C12 (encomende as cabeças de bomba em separado)
Modelo PD 5106:
Taxa de fluxo de 1,6 a 3,644 ml/min
Gama de velocidades de 24 a 600 min⁻¹
Controlo da velocidade: controlador digital com feedback
Regulação da velocidade: escala
O motor de bomba não é adequado para cabeças de bomba multicanal ou para a cabeça de bomba SP quick d