Print…
Motores de bomba
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 3190 EUR
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Motores de bomba
Bombas Acionamentos de bombas Acionamentos de bombas peristálticas
Modelos PD 5001 e PD 5006 para aplicações standard. As bombas peristálticas são ideais para transporte e dosagem de soluções agressivas, abrasivas ou corrosivas, bem como para meios estéreis sob baixa pressão. O meio a transportar só entra em contacto com os tubos, pelo que não há possibilidade de contaminação. Adequadas para transporte de meios de elevada viscosidade, até 10 000 mPas. As bombas são autoferrantes, sem vedantes nem válvulas. Podem ser usadas na indústria alimentar para filtração e separação, no tratamento de água, em biotecnologia, e em aplicações laboratoriais de rotina. Possibilidade de deslocamento por pressão e vácuo. Os motores isentos de manutenção garantem uma longa vida útil.
  • Regulação analógica da velocidade
  • Controlo electrónico da velocidade
  • Precisão de controlo: ±2%
  • Sentido de rotação reversível (esquerda/direita)
  • Caixa empilhável (no máximo, 3 motores de bomba)
  • Classe de protecção IP 30
Modelo PD 5001:
Taxa de fluxo de 0,7 a 729 ml/min com cabeças de bomba monocanal, e de 0,01 a 336 ml/min com cabeças de bomba multicanal
Gama de velocidades de 10 a 120 rpm
Controlo da velocidade: controlador analógico com feedback
Regulação da velocidade: escala
Pode ser equipado com 2 cabeças de bomba; SP quick e SP quick d em associação
Motor de bomba multicanal, incluindo adaptador multicanal. Pode ser equipado com cabeças de bomba multicanal C 4, C 8 e C 12
Modelo PD 5006:
Taxa de fluxo de 3,3 a 3644 ml/min
Gama de velocidades de 50 a 600 rpm
Controlo da velocidade: controlador analógico com feedback
Regulação da velocidade: escala
O motor de bomba não é adequado para cabeças de bomba multicanal e para a cabeça de bomba SP quick d