Print…
Conjuntos completos de bomba peristáltica
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51019-00 523-51019-02 523-51019-04
224-0033EA 3930 EUR
224-0033 224-1428 HEID523-51019-04
Conjuntos completos de bomba peristáltica
Bombas Bombas Peristálticas
Complete sets consisting of tube drive, pump head, and tubing. Ready-to-use.
  • Taxa de fluxo de 0,3 a 80 ml/min
  • Para tubos com 1,6 mm de espessura de parede
  • O conjunto de tubos inclui tubos Tygon de 1 m (0,8 mm de diâmetro interior) e tubos de silicone de 1 m (0,8 mm de diâmetro interior)
Motor de bomba peristáltica PD 5101 (para ver a descrição técnica, consulte o artigo 224-1352), com cabeça de bomba SP Quick 1.6 e conjunto de tubos.