Print…
Bombas de elevação para produtos químicos
Fornecedor: NRG DEVELOPMENTS
5702 5704CHEM
181-0301EA 127 EUR
181-0301 181-0302
Bombas de elevação para produtos químicos
Bombas Bombas de Tambor
These lift pumps feature plastic sleeved steel piston rods so that only compatible materials comes in to contact with the fluid being handled. The standard adapter will fit for 2" BSB or 2" NPT threads. PP, with PTFE seals.
  • Equipadas com vedantes de PTFE para oferecer a máxima resistência a produtos químicos
  • Estão disponíveis modelos para uso com recipientes de 20 a 210 litros