Print…
Bombas de elevação para solventes
Fornecedor: NRG DEVELOPMENTS
5802 5804
181-0303EA 113 EUR
181-0303 181-0304
Bombas de elevação para solventes
Bombas Bombas de Tambor
These lift pumps feature plastic sleeved steel piston rods so that only compatible materials comes in to contact with the fluid being handled. The standard adapter will fit for 2" BSB or 2" NPT threads. Nylon, with PTFE seals.
  • Equipadas com vedantes de PTFE para oferecer a máxima resistência a produtos químicos
  • Estão disponíveis modelos para uso com recipientes de 20 a 210 litros