Print…
Bombas para jerricans, PumpMaster
Fornecedor: BURKLE
5202-2000 5202-3000 5202-1000
223-1618EA 203 EUR
223-1618 223-0097 223-0118
Bombas para jerricans, PumpMaster
Bombas Bombas de Tambor
Bomba de deslocamento positivo manual, para enchimento, esvaziamento e transferência de líquidos. A pressão positiva é produzida através de um êmbolo manual, que força o líquido a sair do recipiente. É ainda possível escoar pequenas quantidades de líquido com a torneira de escoamento. A bomba é adaptada ao jerrican com uma tampa flexível, de diâmetro ajustável. Não é necessário nenhum adaptador de roscas especial.
  • Adapta-se a aberturas de recipiente com diâmetros entre 49,5 e 60 mm
  • Tubo de imersão com 950 mm de comprimento (o tubo de imersão pode ser reduzido, consoante a profundidade do recipiente)
  • Para líquidos suaves, aquosos (com vedantes de EPDM)
Atenção: PumpMaster for acids and chemical liquids is not suitable for hydrochloric acid.