Print…
Pipetas monocanal, electrónicas, Transferpette® electronic
Fornecedor: Brand
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326
613-4217EA 544 EUR
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326
Pipetas monocanal, electrónicas, Transferpette® electronic
Pipetas Micropipetas
A pipeta operada por pistão Transferpette® electronic combina as características amplamente reconhecidas das pipetas mecânicas BRAND com as vantagens dos aparelhos eletrónicos.
  • Fáceis de usar: controlo intuitivo do menu, botão de ejecção da ponta colorido e documentação técnica compreensível
  • Graças ao design standard optimizado do cone da ponta BRAND®, poderão ser utilizadas pontas de outros fabricantes
  • Vasta selecção de programas; pipetagem, mistura de amostras, pipetagem inversa, pipetagem para electroforese, dispensação, programa "Easy Calibration" para efectuar ajustes rápidos à Transferpette® electrónica sem ferramentas e funções "Refresh" da pilha
  • Autoclaváveis (apenas a haste de pipeta)
* Filtro
Informações de encomenda: fornecidas juntamente com certificado de qualidade, pilha e óleo de silicone.