Print…
Pipetas monocanal, electrónicas, de volume variável, Finnpipette™ Novus
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46200000 46200100 46200300 46200400 46200500 46200600 46200700 46200800 46200200
613-0123EA 841 EUR
613-0123 613-0125 613-0129 613-0131 613-0133 613-0135 613-0137 613-0139 613-0127
Pipetas monocanal, electrónicas, de volume variável, Finnpipette™ Novus
Pipetas Micropipetas
Esta pipeta eletrónica oferece uma melhor ergonomia e desempenho para aplicações de pipetagem padrão.
  • Design leve e ergonómico para grande facilidade de uso
  • A pega é oscilante (120°), pelo que a pipetagem pode ser controlada com o dedo indicador
  • Botão de ejecção de toque suave adequado para utilização com a mão esquerda ou a mão direita
  • Ecrã grande, acesso ao menu de 2 níveis com um único botão
  • Acesso a 10 funções de pipetagem e 9 níveis de velocidade com um único botão
  • Autoclaváveis (apenas uniões)
Informações de encomenda: fornecidas com adaptador CA, um manual completo de utilização e manutenção, um certificado de calibração (segundo a norma ISO 8655) e um minisuporte aderente.