Print…
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Transferpette® S
Fornecedor: Brand
704784
613-3471EA 0 EUR
613-3471
Pipetas monocanal, mecânicas, de volume variável ou fixo, Transferpette® S
Pipetas Micropipetas
As Transferpette® S operadas por pistão são pipetas manuais para as aplicações mais exigentes no laboratório. Eles incluem todos os recursos solicitados pelos usuários do Life Science: construção robusta, ajuste de volume com uma mão, autoclavabilidade completa, maior precisão e tecnologia Easy Calibration ™ para confiabilidade conveniente e de longo prazo.
  • O botão de pipetagem situa-se no centro, de forma que o êmbolo possa ser deslocado suave e uniformemente. As pipetas possuem um botão de ejecção individual (tanto o êmbolo como ejector são resistentes à corrosão)
  • A codificação por cores na haste de pipeta indica claramente qual é a ponta correspondente
  • Operação apenas com uma mão (direita ou esquerda), display do volume - 4 dígitos de leitura fácil para uma exactidão imbatível
  • A estreita haste da pipeta possibilita a pipetagem em recipientes com aberturas estreitas
  • O apoio para o dedo possui um design ergonómico para uma preensão segura e minimiza o cansaço mesmo durante sessões de pipetagem prolongadas
  • 100% autoclaváveis
O botão para ajuste do volume na Transferpette® S de volume variável é fácil de usar e pode ser facilmente manuseado mesmo com luvas. A técnica de Easy Calibration foi desenvolvida, como parte do programa para monitorizar instrumentação de controlo, para cumprir os requisitos das normas ISO 9000 e BPL, e permite o ajuste do dispositivo, consoante as necessidades específicas do utilizador, em poucos segundos e sem ferramentas.
* Filter tips