Print…
Pipetas monocanal, de volume variável ou fixo, Transferpettor™
Fornecedor: Brand
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 492 EUR
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Pipetas monocanal, de volume variável ou fixo, Transferpettor™
Pipetas Micropipetas
Ideais para a pipetagem de meios altamente viscosos até 140 000 mm²/s ou com densidade até 13,6 g/cm³ (soluções proteicas, óleos, gordura, mercúrio, ácido sulfúrico), meios com elevada pressão de vapor até 500 mbar (álcoois, éteres, hidrocarbonetos) ou meios com tendência a produzir espuma (soluções tensioactivas).
  • Para a pipetagem de meios difíceis de pipetar com pipetas de deslocamento de ar
  • O deslocamento positivo garante que os resultados são reprodutíveis, independentemente da velocidade de pipetagem e das condições ambientais
  • O êmbolo móvel está em contacto directo com o líquido e enxuga completamente as paredes dos capilares ou das pontas, até à última gota
  • A humidade residual nos capilares ou nas pontas é mínima e negligenciável, excepto no caso de meios infecciosos ou radioactivos
  • Certificado de conformidade com certificado de qualidade
Informações de encomenda: têm de ser usadas com os capilares, as pontas e os êmbolos para o Transferpettor™.