Print…
VWR®, Pipetas monocanal, mecânicas, de volume fixo
Fornecedor: VWR Collection
613-0172EA 192 EUR
613-0172 613-7119 613-7120 613-7121 613-7122 613-7123 613-7124 613-7125 613-7126 613-7127 613-7128
VWR®, Pipetas monocanal, mecânicas, de volume fixo
Pipetas Micropipetas
Design ergonómico concebido para mãos grandes ou pequenas para maior comodidade durante os trabalhos, bem como para destros ou esquerdinos.
  • Cone de montagem das pontas estreito, compatível com todas as pontas
  • Com ejector de pontas de aço inoxidável, móvel e de altura ajustável
  • Vedantes isentos de manutenção, êmbolos polidos para maior precisão
  • 100% autoclaváveis
Informações de encomenda: fornecidas com uma chave de calibração no laboratório.