Print…
Pipeta repetitiva, Multipette® M4
Fornecedor: EPPENDORF
4982000.012 4982000.314
613-2890EA 431 EUR
613-2890 613-2927
Pipeta repetitiva, Multipette® M4
Pipetas Pipetas repetitivas
Dispensador manual, concebido para uma facilidade de uso, uma precisão e uma flexibilidade máximas em termos de selecção de volume e de substituição das pontas Combitip advanced® associadas.
  • Ajuste simples do volume de 1 µl a 10 ml
  • Visualização do volume com reconhecimento automático da ponta Combitip advanced®
  • Até 100 ciclos de dispensação com um enchimento
  • Capacidade de dispensação de 112 volumes diferentes
  • A Combitip® pode ser ejectada com uma ligeira pressão, evitando contactos potencialmente causadores de contaminação da ponta
As pontas CombitipMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação,Product Transparency and Disclosure
Certificação ambiental Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label