Print…
Pipetas multicanal, electrónicas, de volume variável, Finnpipette™ Novus
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46300000 46300100 46300200 46300300 46300400 46300500 46300700 46300800
613-0176EA 1412 EUR
613-0176 613-0177 613-0178 613-0179 613-0180 613-0181 613-0182 613-0612
Pipetas multicanal, electrónicas, de volume variável, Finnpipette™ Novus
Pipetas Micropipetas
Design ergonómico para uma utilização excepcionalmente fácil nos trabalhos laboratoriais de rotina.
  • A pega é oscilante (120°), pelo que a pipetagem pode ser controlada com o dedo indicador
  • Botão de ejecção de toque suave, adequado para utilização com a mão esquerda ou a mão direita (patenteado)
  • Ecrã grande, acesso ao menu de 2 níveis com um único botão
  • Acesso a 10 funções de pipetagem e 9 níveis de velocidade com um único botão, o que permite uma rápida programação
  • Autoclaváveis (apenas uniões)
Informações de encomenda: fornecidas com adaptador CA, um manual completo de utilização e manutenção, um certificado de calibração (segundo a norma ISO 8655) e um minisuporte aderente.