Print…
Pipetas multicanal, mecânicas, de volume variável, mLINE®
Fornecedor: Sartorius
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 1030 EUR
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Pipetas multicanal, mecânicas, de volume variável, mLINE®
Pipetas Micropipetas
As pipetas mLINE® oferecem uma combinação única de novas funcionalidades para maior exatidão e precisão. Incluem filtros de cone de ponta substituíveis integrados, que evitam a contaminação e os danos na pipeta.
  • Display claro e fácil de ler com algarismos grandes e incrementos pequenos
  • Equipadas com cones de ponta de mola (i.e., o mecanismo Optiload), o que permite carregar a ponta para qualquer canal com a mesma força constante, exercendo um esforço mínimo
  • A tecnologia patenteada do êmbolo resulta na força de pipetagem mais baixa possível
  • Codificação por cores dos volumes para facilitar a selecção das pipetas e 5 tampas de codificação por cores
  • Isolamento térmico dos componentes internos para mais exactidão e reprodutibilidade
  • Autoclaváveis
Estão disponíveis dois tipos de filtro: o filtro Safe-Cone Standard e o filtro Safe-Cone Plus. Recomenda-se a utilização do filtro Standard para aplicações gerais e do filtro Plus para aplicações mais exigentes, tais como cultura de células, trabalhos nas áreas da bacteriologia, da virologia e da biologia molecular.
* Safe-Cone Plus